Merck
ENA964497030
Enamine
3-(azetidin-3-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid; trifluoroacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
281.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,2,2-trifluoroacetic acid--3-(azetidin-3-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C7H9N3O2.C2HF3O2/c11-7(12)6-1-5(9-10-6)4-2-8-3-4;3-2(4,5)1(6)7/h1,4,8H,2-3H2,(H,9,10)(H,11,12);(H,6,7)
InChI Key
OEPSHLNLRZGXGY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729579
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729579
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)