Merck
ENA964494094
Enamine
2-(chloromethyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.64
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
68-70
Iupac Name
2-(chloromethyl)benzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H6ClFO2S/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChI Key
ZQQKQFYORDSUMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-728137
Melting Point
68-70
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-728137
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)