Merck
ENA964491788
Enamine
methyl 2-bromo-5-(fluorosulfonyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.1
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-(fluorosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H6BrFO4S/c1-14-8(11)6-4-5(15(10,12)13)2-3-7(6)9/h2-4H,1H3
InChI Key
WKTLOEBFTPLCHH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727052
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727052
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)