Merck
ENA964487372
Enamine
sodium 4,4,4-trifluorobutane-1-sulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
sodium 4,4,4-trifluorobutane-1-sulfinate
Inchi Code
1S/C4H7F3O2S.Na/c5-4(6,7)2-1-3-10(8)9;/h1-3H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI Key
YJBHKROPAXYEMQ-UHFFFAOYSA-M
保管温度
-10
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-723245
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-723245
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)