Merck
ENA964473557
Enamine
3-cyclopropyl-5-fluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-cyclopropyl-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO2/c11-9-4-7(6-1-2-6)3-8(5-9)10(12)13/h3-6H,1-2H2,(H,12,13)
InChI Key
WGCMBBTUKLLMLF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705542
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705542
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)