現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
tert-butyl 3-(1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C16H23NO2/c1-16(2,3)19-15(18)9-8-12-10-13-6-4-5-7-14(13)17-11-12/h4-7,12,17H,8-11H2,1-3H3
InChI Key
MILOCAMKWNKFJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395772
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395772
最新バージョンのいずれかを選択してください: