Merck
ENA964468178
Enamine
1-methoxy-9-oxa-2-azaspiro[5.5]undec-1-ene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-methoxy-9-oxa-2-azaspiro[5.5]undec-1-ene
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c1-12-9-10(3-2-6-11-9)4-7-13-8-5-10/h2-8H2,1H3
InChI Key
CFWGURVGLVCBNM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378538
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378538
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)