Merck
ENA964467829
Enamine
1-[(piperidin-4-yl)methyl]imidazolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(4-piperidinylmethyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C9H17N3O/c13-9-11-5-6-12(9)7-8-1-3-10-4-2-8/h8,10H,1-7H2,(H,11,13)
InChI Key
DDZKJABMNDXCHE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-368766
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-368766
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)