Merck
ENA947425393
Enamine
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-8-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c12-8-5-4-6-2-1-3-7(10(13)14)9(6)11-8/h1-3H,4-5H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
UFHCVRTWLVVVTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-695620
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-695620
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)