Merck
ENA947408910
Enamine
1-(2-fluoroethyl)piperidine-4-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(2-fluoroethyl)piperidine-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15FN2O2S/c8-3-6-10-4-1-7(2-5-10)13(9,11)12/h7H,1-6H2,(H2,9,11,12)
InChI Key
MNYYOBZWUCMDQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396148
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396148
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)