Merck
ENA947408642
Enamine
1-(aminomethyl)cyclobutane-1-sulfonamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.69
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(aminomethyl)cyclobutane-1-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O2S.ClH/c6-4-5(2-1-3-5)10(7,8)9;/h1-4,6H2,(H2,7,8,9);1H
InChI Key
DOJKGJLHZKBIRP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396535
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396535
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)