Merck
ENA947393129
Enamine
3-(2-fluorophenoxy)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.68
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(2-fluorophenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10FNO.ClH/c13-11-6-1-2-7-12(11)15-10-5-3-4-9(14)8-10;/h1-8H,14H2;1H
InChI Key
GDFZEFWWCGXSJL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-391780
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-391780
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)