Merck
ENA947386181
Enamine
3-amino-1-(4-fluorophenyl)thiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
184-186
Iupac Name
N-(4-fluorophenyl)hydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H8FN3S/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(12)11-9/h1-4H,9H2,(H2,10,11,12)
InChI Key
HDQJJEUAWXLNCD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16953
Melting Point
184-186
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16953
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)