Merck
ENA946833668
Enamine
2-ethyl-2-(2-phenylethyl)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.33
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-ethyl-2-(2-phenylethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C14H21N/c1-2-14(10-6-12-15-14)11-9-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,15H,2,6,9-12H2,1H3
InChI Key
GIXFQXXBIUWPQX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367239
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367239
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)