Merck
ENA946832287
Enamine
2-[4-methyl-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1,3-thiazol-5-yl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
165-167
Iupac Name
[4-methyl-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1,3-thiazol-5-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8F3NO2S/c1-4-5(2-7(13)14)15-6(12-4)3-8(9,10)11/h2-3H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
PQPLHIOSJNHXGJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366354
Melting Point
165-167
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366354
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)