Merck
ENA946832191
Enamine
2,6-dibromo-4-(hydroxymethyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.93
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
115-117
Iupac Name
2,6-dibromo-4-(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H6Br2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-2,10-11H,3H2
InChI Key
UOJKSRWAJLJIOJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365651
Melting Point
115-117
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365651
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)