Merck
ENA946832026
Enamine
tert-butyl 4-(4-amino-2-methylphenyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.41
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
128-129
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-amino-2-methylphenyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H26N2O2/c1-12-11-14(18)5-6-15(12)13-7-9-19(10-8-13)16(20)21-17(2,3)4/h5-6,11,13H,7-10,18H2,1-4H3
InChI Key
OLCJRLSBFJRSMZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323021
Melting Point
128-129
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323021
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)