Merck
ENA769517777
Enamine
3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]-1-propanol
Inchi Code
1S/C4H7F3OS/c5-4(6,7)9-3-1-2-8/h8H,1-3H2
InChI Key
NBIMKNKDPOKPIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378202
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)