Merck
ENA769517441
Enamine
(5,5-dimethyloxan-2-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.69
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(5,5-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-8(2)4-3-7(5-9)10-6-8;/h7H,3-6,9H2,1-2H3;1H
InChI Key
XZXGMXSIUICTPT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373586
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373586
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)