Merck
ENA769508389
Enamine
2-(4-hydroxy-2-methylphenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
147-149
Iupac Name
(4-hydroxy-2-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-6-4-8(10)3-2-7(6)5-9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
BSVPTEVWQDKITI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371170
Melting Point
147-149
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371170
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)