Merck
ENA769508249
Enamine
ethyl 2-(4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl (4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c1-2-13-10(12)5-9-11-8(6-14-9)7-3-4-7/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
IYQXYSFQURNDKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367069
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367069
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)