Merck
ENA769508241
Enamine
2,3,3-trimethylbutan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.68
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,3,3-trimethylbutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N.ClH/c1-6(5-8)7(2,3)4;/h6H,5,8H2,1-4H3;1H
InChI Key
GNZQHJMPISJGCN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370707
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370707
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)