Merck
ENA769508011
Enamine
tert-butyl 7-oxo-2,5,8-triazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 7-oxo-2,5,8-triazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19N3O3/c1-10(2,3)17-9(16)14-6-11(7-14)5-12-8(15)4-13-11/h13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,15)
InChI Key
LQKWXSRGSJWWND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365956
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365956
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)