Merck
ENA769507883
Enamine
ethyl 3-(methylamino)benzoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.68
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
137-138
Iupac Name
ethyl 3-(methylamino)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-3-13-10(12)8-5-4-6-9(7-8)11-2;/h4-7,11H,3H2,1-2H3;1H
InChI Key
SQAYQQBLDBIMCP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370797
Melting Point
137-138
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370797
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)