Merck
ENA769505622
Enamine
5,5-dimethylpiperidin-3-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.66
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
200-205
Iupac Name
5,5-dimethylpiperidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(2)3-6(9)4-8-5-7;/h6,8-9H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI Key
PVNKFLCYVZGZQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364526
Melting Point
200-205
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364526
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)