Merck
ENA769505423
Enamine
4-hydroxy-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.7
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-hydroxy-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O2.ClH/c12-7-5-9(8(13)11-6-7)1-3-10-4-2-9;/h7,10,12H,1-6H2,(H,11,13);1H
InChI Key
GBWVYSYLWQNTDY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365025
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365025
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)