Merck
ENA715369512
Enamine
4-(ethylamino)benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
134-136
Iupac Name
4-(ethylamino)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-2-10-7-3-5-8(6-4-7)13(9,11)12/h3-6,10H,2H2,1H3,(H2,9,11,12)
InChI Key
XRDYSLJVSXDXOD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271454
Melting Point
134-136
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271454
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)