Merck
ENA638597983
Enamine
pyrido[3,4-b]pyrazin-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
187-188
Iupac Name
pyrido[3,4-b]pyrazin-5-ylamine
Inchi Code
1S/C7H6N4/c8-7-6-5(1-2-11-7)9-3-4-10-6/h1-4H,(H2,8,11)
InChI Key
YVOLUPPVPQLTHT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343417
Melting Point
187-188
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343417
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)