Merck
ENA638597629
Enamine
2-methanesulfonyl-1-(methoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(methoxycarbonyl)-2-(methylsulfonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O6S/c1-13-6(10)7(5(8)9)3-4(7)14(2,11)12/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
ASKAZURPVSXVKZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343468
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343468
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)