Merck
ENA638586677
Enamine
2-(oxiran-2-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
88.11
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(2-oxiranyl)ethanol
Inchi Code
1S/C4H8O2/c5-2-1-4-3-6-4/h4-5H,1-3H2
InChI Key
AVSUMWIDHQEMPD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115867
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115867
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)