Merck
ENA638586033
Enamine
2-bromo-5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-bromo-5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c8-7-5(3-11)10-1-2-12-4-6(10)9-7/h3H,1-2,4H2
InChI Key
VXIOXKJXGZLELY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306557
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306557
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)