Merck
ENA580359298
Enamine
2-ethyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-ethylisoindolin-5-ol
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-2-11-6-8-3-4-10(12)5-9(8)7-11/h3-5,12H,2,6-7H2,1H3
InChI Key
HWVCMVGGHIJXRT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330990
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330990
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)