Merck
ENA580354564
Enamine
2-(2-ethoxy-6-formylphenoxy)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2-ethoxy-6-formylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12O5/c1-2-15-9-5-3-4-8(6-12)11(9)16-7-10(13)14/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
YPPIUPDVZUCYEI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322994
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322994
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)