Merck
ENA580349772
Enamine
tert-butyl 4-oxo-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonane-9-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.3
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H20N2O3/c1-12(2,3)17-11(16)14-8-4-5-9(14)7-13-10(15)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI Key
FZDUEORZXQGBEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315299
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315299
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)