Merck
ENA580349762
Enamine
1-benzyl-2-(propan-2-yl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.34
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-benzyl-2-isopropylpiperazine
Inchi Code
1S/C14H22N2/c1-12(2)14-10-15-8-9-16(14)11-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,12,14-15H,8-11H2,1-2H3
InChI Key
YXLPJNMJKHDTFJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314141
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314141
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)