Merck
ENA580349510
Enamine
7-benzyl-2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-9-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.78
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
7-benzyl-2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-9-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H19NO3.ClH/c17-14(18)13-9-16(8-12-4-2-1-3-5-12)10-15(13)6-7-19-11-15;/h1-5,13H,6-11H2,(H,17,18);1H
InChI Key
VVKDVOAMBBYMCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315498
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315498
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)