Merck
ENA580348294
Enamine
1-(5-methoxypyridin-3-yl)piperazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(5-methoxypyridin-3-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3O.2ClH/c1-14-10-6-9(7-12-8-10)13-4-2-11-3-5-13;;/h6-8,11H,2-5H2,1H3;2*1H
InChI Key
JRQNIJIQJRSDHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313609
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313609
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)