Merck
ENA517163107
Enamine
methyl 2-(4-amino-2-fluorophenoxy)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 2-(4-amino-2-fluorophenoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C10H12FNO3/c1-6(10(13)14-2)15-9-4-3-7(12)5-8(9)11/h3-6H,12H2,1-2H3
InChI Key
JLTIRZLWSSRCMB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311633
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311633
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)