Merck
ENA517162701
Enamine
2-[(2-chloropyridin-3-yl)amino]butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-((2-chloropyridin-3-yl)amino)butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O2/c1-2-6(9(13)14)12-7-4-3-5-11-8(7)10/h3-6,12H,2H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
XEXBFKJRURTVIT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311006
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311006
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)