Merck
ENA514507074
Enamine
3-fluoro-4-methoxypyridine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
182-185
Iupac Name
3-fluoro-4-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6FNO3/c1-12-4-2-3-9-6(5(4)8)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
YNAUYYVOWXZNPQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256400
Melting Point
182-185
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256400
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)