Merck
ENA514506599
Enamine
3-(trifluoromethyl)cyclohexane-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.67
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)cyclohexanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H10ClF3O2S/c8-14(12,13)6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h5-6H,1-4H2
InChI Key
SQPYSHIJUJDRNU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-277157
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-277157
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)