Merck
ENA514237280
Enamine
ethyl 3-bromo-6-fluoropyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 3-bromo-6-fluoro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO2/c1-2-13-8(12)7-5(9)3-4-6(10)11-7/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
HIJWTRLTQRTXJB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302284
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302284
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)