Merck
ENA514236999
Enamine
2-(4-methylpiperidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.67
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(4-methylpiperidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6-2-3-9-5-7(6)4-8(10)11;/h6-7,9H,2-5H2,1H3,(H,10,11);1H
InChI Key
NIANDLDHENMRGG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301127
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301127
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)