Merck
ENA514236875
Enamine
4-(methoxymethyl)cyclopent-1-ene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
112.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(methoxymethyl)cyclopent-1-ene
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-8-6-7-4-2-3-5-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3
InChI Key
NKXUKUPJOIOBRW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300595
ピクトグラム
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300595
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)