Merck
ENA514234561
Enamine
(3-fluoro-4-methoxypyridin-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3-fluoro-4-methoxypyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8FNO2/c1-11-6-2-3-9-5(4-10)7(6)8/h2-3,10H,4H2,1H3
InChI Key
LVMMFBGTSSCREG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263851
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263851
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)