Merck
ENA514234390
Enamine
(4-benzyl-5-methylmorpholin-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.3
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(4-benzyl-5-methylmorpholin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-11-10-16-13(9-15)8-14(11)7-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11,13,15H,7-10H2,1H3
InChI Key
NFCNFNOOTWGKSR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109399
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109399
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)