Merck
ENA508627065
Enamine
3-amino-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-5-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
165-166
Iupac Name
3-amino-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[a]cyclohepten-5-ol
Inchi Code
1S/C11H15NO/c12-9-6-5-8-3-1-2-4-11(13)10(8)7-9/h5-7,11,13H,1-4,12H2
InChI Key
XWGAFZBOKDWNEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299241
Melting Point
165-166
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299241
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)