コンテンツへスキップ
Merck

ENA508626978

Enamine

2-(4-cyclohexylphenyl)acetonitrile

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

CAS番号:
分子量:
199.3
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)

mp

45-47

Iupac Name

(4-cyclohexylphenyl)acetonitrile

Inchi Code

1S/C14H17N/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h6-9,13H,1-5,10H2

InChI Key

UNBNFPZJBCKFKR-UHFFFAOYSA-N

保管温度

RT

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

powder

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298112

Melting Point

45-47

ピクトグラム

Exclamation mark

Signal Word

Warning

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298112


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)