Merck
ENA508626904
Enamine
3-hydroxy-N,N-dimethyl-2-phenylpropanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-hydroxy-N,N-dimethyl-2-phenylpropanamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-12(2)11(14)10(8-13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,13H,8H2,1-2H3
InChI Key
NZEZYCMMBLIPHG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298648
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298648
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)