Merck
ENA508626867
Enamine
(4-ethyl-1H-imidazol-2-yl)methanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(4-ethyl-1H-imidazol-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c1-2-5-3-7-6(4-9)8-5;/h3,9H,2,4H2,1H3,(H,7,8);1H
InChI Key
BBNDEJPNQSAQSX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299995
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299995
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)